Y0000710
Hydrocodone for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Hydrocodone bitartrate salt hemi(pentahydrate)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hydrocodone
fabricante/nome comercial
EDQM
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(=O)CC3)CC1)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O
InChI
1S/C18H21NO3.C4H6O6.H2O/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h3,6,11-12,17H,4-5,7-9H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t11-,12+,17-,18-;1-,2-;/m01./s1
chave InChI
ZICRJLQTAUVSDU-NSJZFRMTSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)