Y0000152
Tianeptine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Tianeptine sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tianeptine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S]1(N(c2c(cccc2)C(c3c1cc(cc3)Cl)NCCCCCCC(=O)O)C)([O-])[O-]
InChI
1S/C21H27ClN2O4S.Na/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23,27-28H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);/q;+1/p-2
chave InChI
KBNZQVDKURREAX-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)