Documentos Principais
UDGEC
Sigma-Aldrich
E. coli Uracil-DNA Glycosylase (UDG)
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
Formulário
liquid
Nível de qualidade
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
UDG (Uracil-DNA Glycosylase) can catalyze the hydrolysis of dU-containing DNA, single-stranded or double-stranded uracil base and sugar phosphate backbone N-glycosidic bond and release free uracil therefore, the resulting abasic sites are easily broken by hydrolysis.
Características e benefícios
UDG has the following advantages:
  • 10 min rapid inactivation at 55°C.
  • Compatible with common PCR reaction systems.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)