STS0205
ECO TWEEN® 85
Sinônimo(s):
TWEEN® 85, Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥50%
Formulário
viscous liquid
composição
Oleic acid, ≥50.0% (balance primarily C10-C18 fatty acids)
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
≥50% (GC)
Impurezas
4.8-5.2% water
número de acidez
≤2.0 mg KOH/g
índice de hidroxila
39‑52 mg KOH/g
HLB
11.0
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>300.2 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
> 149 °C - DIN 51758
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)