Key Documents
SMB01376
Sigma-Aldrich
2AA-labeled Dextran Ladder
Sinônimo(s):
2-Aminobenzoic acid dextran ladder standard, Glycan Ladder
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.79
Ensaio
>90% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder or crystals
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Impurezas
≤10% Unlabeled Dextran ladder
Condições de expedição
2-8°C
temperatura de armazenamento
−20°C
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)