SMB01331
Dopamine 4-sulfate
Sinônimo(s):
3-Hydroxytyramine-4-O-sulfate, Dopamine 4-O-sulfate, Dopamine sulfate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
composição
[4-(2-Aminoethyl)-2-hydroxyphenyl]oxidanesulfonic acid
concentração
≤100%
cor
white to beige
pf
265—270.5 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])Oc1c(cc(cc1)CC[N+H3])O
InChI
1S/C8H11NO5S/c9-4-3-6-1-2-8(7(10)5-6)14-15(11,12)13/h1-2,5,10H,3-4,9H2,(H,11,12,13)
chave InChI
DEKNNWJXAQTLFA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)