Documentos Principais
SMB01327
Sigma-Aldrich
5-Methoxytryptophol
Sinônimo(s):
2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.77
Ensaio
95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCO)c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-13)7-12-11/h2-3,6-7,12-13H,4-5H2,1H3
chave InChI
QLWKTGDEPLRFAT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Methoxytryptophol is a serotonin metabolite. It is synthesized by the pineal gland and together with melatonin is involved with diurnal rhythms regulation.
Aplicação
Metabolomics research
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)