SMB01324
Cyclo(His-Pro)
Sinônimo(s):
Cyclo(L-histidyl-L-proline), Cyclo(histidyl-proline), Cyclo(prolylhistidine), Histidylproline diketopiperazine, Histidylproline dioxopiperazine, CHP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
cor
white to off-white
pf
162—164 °C
Condições de expedição
2-8°C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N3CCC[C@@H]13
InChI
1S/C11H14N4O2/c16-10-9-2-1-3-15(9)11(17)8(14-10)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8-9H,1-4H2,(H,12,13)(H,14,16)/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
NAKUGCPAQTUSBE-IUCAKERBSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)