S1299
Sucrose assay reagent
for use with enzymatic assay kit SCA20
About This Item
Código UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.84
Produtos recomendados
Nível de qualidade
classe(s) química(is) do analito
sugars (sucrose)
técnica(s)
photometry: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
general analytical
temperatura de armazenamento
2-8°C
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?