RTC000102
o-Xylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
o-Xylene, 1,2-Dimethylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1601849
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
867 °F
Lim. expl.
7 %
embalagem
pkg of 20 mL
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
143-145 °C (lit.)
pf
-26--23 °C (lit.)
densidade
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
31 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)