RTC000099
Chlorobenzene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Chlorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1601361
densidade de vapor
3.86 (vs air)
pressão de vapor
11.8 mmHg ( 25 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
1178 °F
Lim. expl.
7.1 %
embalagem
pkg of 20 mL
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
p.e.
132 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)