RDEN2001
Relative Density Standard (20°C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 20/4 0.6597 at 20 °C
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 500 mL
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Relative Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)