PPB022
Tris buffer
Pre-set, pH 7.0, pHast Pack™, powder
Sinônimo(s):
0.1M Tris
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
pHast Pack™
forma
powder
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry)
Impurezas
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
cor
white
pH
7.0
solubilidade
soluble, clear, colorless
traços de cátion
Fe: ≤10 ppm
atividade externa
DNase, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNase, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
- Western blot
- Protein gel electrophoresis
- cell culture (sterile filter buffer)
- As a buffer component
Características e benefícios
- Fast, ready-to-use buffer
- No need to measure and adjust the pH
- Saves time and minimizes effort in the lab
- Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Embalagem
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)