PPB015
Tris-Glycine Buffer
pH 8.3, pHast Pack™, powder
Sinônimo(s):
1X TG buffer, TG, TG Buffer, Tris Glycine running buffer, Tris Glycine transfer buffer, Tris glycine
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
pHast Pack™
Nível de qualidade
Formulário
powder
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry)
Impurezas
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
cor
white to off-white
pH
8.3
solubilidade
soluble, clear, colorless to faintly yellow
traços de cátion
Fe: <10 ppm
atividade externa
DNase, none detected
Endonuclease
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNase, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
- Transfer buffer component in western blot
- Running buffer in native gel electrophoresis for protein separation
- Running buffer in gradient polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
Características e benefícios
- Ready-to-use buffer
- No measuring and pH adjusting needed
- Saves time and minimizes the effort
- Biological tests: free of DNase, RNase, protease, and nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Embalagem
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)