Documentos Principais
93015
Sigma-Aldrich
TRIS Glycine buffer solution
BioReagent, for molecular biology, 10x concentrate
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
grau
for molecular biology
linha de produto
BioReagent
forma
liquid
qualidade
10x concentrate
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.6±0.2
densidade
1.06 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
forma física
0.25 M TRIS, 1.92 M glycine
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves