PHR8999
Oxycodone Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Codeinone, codeinone, 6-Oxocodeine, 7,8-Didehydro-4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1485238
embalagem
package of 30 MG
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(=O)C=C3)CC1)C
InChI
1S/C18H19NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-12,17H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-/m0/s1
chave InChI
XYYVYLMBEZUESM-CMKMFDCUSA-N
Aplicação
Nota de análise
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)