PHR8711
Fosinopril related compound H
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Fosinopril related compound H, 4-phenylbutyl phosphonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
embalagem
pkg of 50MG
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(O)(O)CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15O3P/c11-14(12,13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H2,11,12,13)
chave InChI
PJOFGDOSMWTOOQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3