PHR3725
Rotigotine Related Compound H
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
(S)-5-Methoxy-N-propyl-N-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 20 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1)CCN([C@H]2CCc3c(cccc3OC)C2)CCC
InChI
1S/C20H27NOS/c1-3-12-21(13-11-18-7-5-14-23-18)17-9-10-19-16(15-17)6-4-8-20(19)22-2/h4-8,14,17H,3,9-13,15H2,1-2H3/t17-/m0/s1
chave InChI
AXOQYAWBBDSEMG-KRWDZBQOSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)