PHR3557
Dicyclomine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
[1,1′-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, Dicycloverine EP Impurity A
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001900
traceable to USP 1191011
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 80 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
InChI
1S/C13H22O2/c14-12(15)13(9-5-2-6-10-13)11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2,(H,14,15)
chave InChI
SJSRFXJWBKOROD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.