PHR3525
Racemic-B-Tocopherol Solution
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
rac-β-Tocopherol solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
tocopherol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
50 mg/mL in hexane
aplicação(ões)
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21?,22?,28-/m1/s1
chave InChI
WGVKWNUPNGFDFJ-CBIUGAAKSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)