PHR3397
Sertraline Hydrochloride Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
1R,4S)-rel-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, Sertraline EP Impurity A
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1612528
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN[C@@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17+;/m0./s1
chave InChI
BLFQGGGGFNSJKA-LWHGMNCYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)