PHR3323
(2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-ol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Ibuprofen Impurity F (Ph. Eur.), β-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneethanol, 2-(4-Isobutylphenyl)propanol, 2-(4-Isobutylphenyl)propyl alcohol, Ibuprofen alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(C)C1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C13H20O/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3
chave InChI
IZXWIWYERZDWOA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)