PHR2930
Benazepril Related Compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
{3-[1-Ethoxycarbonyl-3-phenyl-(1S)-propyl]amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-(3S)-benzazepine}-1-acetic acid ethyl ester, Benazepril Hydrochloride Impurity G (Ph. Eur.)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1048685
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
benazepril
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 75 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/C26H32N2O5/c1-3-32-24(29)18-28-23-13-9-8-12-20(23)15-17-21(25(28)30)27-22(26(31)33-4-2)16-14-19-10-6-5-7-11-19/h5-13,21-22,27H,3-4,14-18H2,1-2H3/t21-,22-/m0/s1
chave InChI
NKPNCAYTOLXSEG-VXKWHMMOSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)