PHR2826
Acetazolamide Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, Acetazolamide Impurity D (Ph. Eur.), 2-Amino-1,3,4-thiadazole-5-sulfonamide, NSC 22979
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1005048
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
acetazolamide
forma
solid
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C2H4N4O2S2/c3-1-5-6-2(9-1)10(4,7)8/h(H2,3,5)(H2,4,7,8)
chave InChI
VGMVBPQOACUDRU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)