PHR2791
1-[(2RS)-2-[[(4-chlorophenyl)methyl]oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
Sinônimo(s):
Econazole, Miconazole EP Impurity B
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000116
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)C(OCc3ccc(cc3)Cl)C[n]2cncc2
InChI
1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2
chave InChI
LEZWWPYKPKIXLL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)