PHR2573
Artesunate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Artesunate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1042850
família API
artesunate
forma
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 300 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H28O8/c1-10-4-5-13-11(2)16(23-15(22)7-6-14(20)21)24-17-19(13)12(10)8-9-18(3,25-17)26-27-19/h10-13,16-17H,4-9H2,1-3H3,(H,20,21)/t10-,11-,12+,13+,16+,17-,18?,19-/m1/s1
chave InChI
FIHJKUPKCHIPAT-JQXDXKTESA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)