PHR2542
Theophylline Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
3-Methylxanthine, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1653026
família API
theophylline
embalagem
pkg of 100 mg
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
chave InChI
GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)