PHR2239
Lisinopril Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
DL-Homophenylalanine, (±)-2-Amino-4-phenylbutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
lisinopril
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
pf
282 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
chave InChI
JTTHKOPSMAVJFE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)