PHR2214
Potassium Cyanide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Potassium cyanide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
forma
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
pf
634 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
chave InChI
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)