PHR2095
Levodopa Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2,5-Dihydroxy-L-tyrosine, 3-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)-L-alanine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1361010
família API
levodopa
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3][C@@H](Cc1c(cc(c(c1)O)O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO5/c10-5(9(14)15)1-4-2-7(12)8(13)3-6(4)11/h2-3,5,11-13H,1,10H2,(H,14,15)/t5-/m0/s1
chave InChI
YLKRUSPZOTYMAT-YFKPBYRVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)