PHR2091
Nicotinamide Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1-Methylnicotinamide chloride, 3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, MNA, N-Methylnicotinic acid amide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Formulário
powder
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
chave InChI
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)