PHR1622
Travoprost
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Travoprost solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1673001
família API
travoprost
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 3 mL
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)OC[C@H](O)\C=C\[C@@H]2[C@H]([C@H](C[C@H]2O)O)C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C26H35F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,19,21-24,30-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t19-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
chave InChI
MKPLKVHSHYCHOC-AHTXBMBWSA-N
Descrição geral
Aplicação
Especificações
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)