PHR1455
Ascorbyl Palmitate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
L-Ascorbic acid 6-palmitate, 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, L-Ascorbyl palmitate, Ascorbic acid 6-palmitate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000800
traceable to USP 1043105
família API
ascorbyl palmitate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 2 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
115-118 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
chave InChI
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
Descrição geral
Ascorbyl Palmitate is a lipophilic ascorbic acid derivative, used as an antioxidant in both food and cosmetics industries.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)