PHR1370
Benzyl Nicotinate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Benzyl nicotinate, Nicotinic acid benzyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
benzyl nicotinate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
177 °C/8 mmHg (lit.)
pf
24 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2cccnc2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(12-7-4-8-14-9-12)16-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
chave InChI
KVYGGMBOZFWZBQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)