PHR1187
Ácido retinoico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
ATRA, Tretinoína, Vitamina A ácida, Ácido all-trans-retinoico
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. T1850000
traceable to USP 1674004
família API
tretinoin
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
180-181 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
chave InChI
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Informações sobre genes
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)