Key Documents
PHL89238
Caffeoylmalic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]butanedioic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12O8
Número CAS:
Peso molecular:
296.23
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C15H16O8/c1-21-10-5-3-9(7-11(10)22-2)4-6-14(18)23-12(15(19)20)8-13(16)17/h3-7,12H,8H2,1-2H3,(H,16,17)(H,19,20)/b6-4+
chave InChI
FZQDBBBREHNBJN-GQCTYLIASA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)