Documentos Principais
PHL89178
8-p-Coumaroylharpagide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H30O12
Número CAS:
Peso molecular:
510.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C24H30O12/c1-23(36-16(28)7-4-12-2-5-13(26)6-3-12)10-15(27)24(32)8-9-33-22(20(23)24)35-21-19(31)18(30)17(29)14(11-25)34-21/h2-9,14-15,17-22,25-27,29-32H,10-11H2,1H3/b7-4+/t14-,15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
chave InChI
AZKQDXZMKREFDY-CBLWINFVSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)