PHL83839
Betulonic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3-Oxobetulinic acid, 3-Oxolup-20(29)-en-28-oic acid, Liquidambaric acid, Liquidambronic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@]21[C@@H]([C@@H]3[C@]([C@]4([C@@H]([C@@]5([C@@H](CC4)C(C(=O)CC5)(C)C)C)CC3)C)(CC2)C)[C@@H](CC1)C(=C)C
InChI
1S/C30H46O3/c1-18(2)19-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(19)30)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h19-22,24H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,24+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
chave InChI
SLJTWDNVZKIDAU-SVAFSPIFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)