Documentos Principais
PHL82548
Gardenin B
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
5-Demethyltangeretin, 5-Hydroxy 4′,6,7,8-tetramethoxyflavone, 5-Hydroxy-6,7,8-trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H18O7
Número CAS:
Peso molecular:
358.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(c(c(c2OC)OC)OC)O
InChI
1S/C19H18O7/c1-22-11-7-5-10(6-8-11)13-9-12(20)14-15(21)17(23-2)19(25-4)18(24-3)16(14)26-13/h5-9,21H,1-4H3
chave InChI
LXEVSYZNYDZSOB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha thymus
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)