Documentos Principais
PHL80470
Huperzine B
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Fordimine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20N2O
Número CAS:
Peso molecular:
256.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C16H20N2O/c1-10-7-11-8-14-13(4-5-15(19)18-14)16(9-10)12(11)3-2-6-17-16/h4-5,7,11-12,17H,2-3,6,8-9H2,1H3,(H,18,19)/t11-,12+,16+/m0/s1
chave InChI
YYWGABLTRMRUIT-HWWQOWPSSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. K
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)