O0225800
Oxfendazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl 5-(phenylsulfinyl)-benzimidazol-2-carbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxfendazole
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
chave InChI
BEZZFPOZAYTVHN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)