NIST76A
Burnt refractory
NIST® SRM® 76a, Al203-40%
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
forma
powder
embalagem
pkg of 75 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 76A_cert
SRM 76A_SDS
Outras notas
Aluminium oxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Iron (III) Oxide (Fe2O3), Lithium oxide (Li2O), Magnesium oxide (MgO), Phosphorus pentoxide (P2O5), Potassium oxide (K2O), Silicon dioxide (SiO2), Sodium oxide (Na2O), Strontium oxide (SrO), Titanium dioxide (TiO2), Calcium oxide (CaO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)