Documentos Principais
NIST3186
Phosphate anion standard solution
NIST® SRM® 3186
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
forma
solution
embalagem
pkg of 5 x 10 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Phosphate (PO43-)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)