Documentos Principais
NIST2579A
Lead paint films for Building surfaces (SRM 2570 through 2575)
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
embalagem
pkg of 150 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
coatings
formato
matrix material
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)