NIST1661A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1661A
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of cylinder
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
mixture
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Sulfur Dioxide (SO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Water (H2O), Total hydrocarbons, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Sulfur Dioxide (SO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Water (H2O), Total hydrocarbons, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)