NIST1488
Poly(methyl methacrylate)
NIST® SRM® 1488, 29 K narrow molecular weight distribution
Sinônimo(s):
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
NIST standard reference material
temperatura de autoignição
580 °F
embalagem
pkg of 2 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
formato
single component solution
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
chave InChI
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)