NIST139B
Chromium-nickel-molybdenum steel
NIST® SRM® 139b, (AISI 8640)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 150 g
fabricante/nome comercial
NIST®
formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), phosphorus (P), Sulfer (S), Silicon(Si), Copper (Cu), Nickel(Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Nitrogen(N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Carbon (C), Manganese (Mn), phosphorus (P), Sulfer (S), Silicon(Si), Copper (Cu), Nickel(Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Nitrogen(N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)