N7889
Nicergoline
analytical standard, for drug analysis
Sinônimo(s):
5-Bromonicotinic acid 10-methoxy-1,6-dimethylergoline-8-methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (TLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12Cc3cn(C)c4cccc(c34)[C@]1(C[C@@H](COC(=O)c5cncc(Br)c5)CN2C)OC
InChI
1S/C24H26BrN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
chave InChI
YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?