N750
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 1690 mPa.s (25 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
viscosidade
1690 mPa.s(25 °C)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)