técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC(N2C(OC)=CC(C)=N2)=NC(OC)=C1
InChI
1S/C11H14N4O2/c1-7-5-9(16-3)13-11(12-7)15-10(17-4)6-8(2)14-15/h5-6H,1-4H3
chave InChI
RHAXSHUQNIEUEY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)